Learn More
BAY-1816032, MedChemExpress
Código de producto. 16492846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492846 25 mg 25 miligramos
16470157 50 mg 50 miligramos
16463778 10 mg 10 miligramos
16444836 100 mg 100 miligramos
16406507 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103020
MedChemExpress BAY-1816032 is a potent and oral available BUB1 (budding uninhibited by benzimidazoles 1) kinase inhibitor with an IC50 of 7 nM.
BAY-1816032 is a potent and oral available BUB1 (budding uninhibited by benzimidazoles 1) kinase inhibitor with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-1816032
CAS 1891087-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24F2N6O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=C(NC2=NC(C3=NN(CC4=C(F)C=C(OCCO)C=C4F)C5=C3C=CC=C5)=NC=C2OC)C=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 534.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.51
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease