Learn More
BAHÍA 11-7085, TRC
Código de producto. 30240526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240526 25 mg 25 miligramos
30240964 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11879525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196309-76-9
Fórmula molecular C13H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 249.33
Sinónimo BAY 11-7085, (E)-3-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]-2-propenenitrile, BAY 117083
Nombre IUPAC (E)-3-(4-tert-butilfenil)sulfonilprop-2-enenitrilo
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-[(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+