Learn More
BAY 11-7085, MedChemExpress
Código de producto. 16494806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494806 100 mg 100 miligramos
16460127 50 mg 50 miligramos
16433748 10 mg 10 miligramos
16416477 5 mg 5 miligramos
16412846 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10257
MedChemExpress BAY 11-7085 (BAY 11-7083) is an inhibitor of NF-κB activation and phosphorylation of IκBα; it stabilizes IκBα with an IC50 of 10 μM.
BAY 11-7085 (BAY 11-7083) is an inhibitor of NF-κB activation and phosphorylation of IκBα
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 11-7085
CAS 196309-76-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15NO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 11-7083
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (104.28 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#C/C=C/S(C(C=C1)=CC=C1C(C)(C)C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 249.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease