Learn More
BAY 11-7082, MedChemExpress
Código de producto. 16476186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476186 100 mg 100 miligramos
16468387 5 mg 5 miligramos
16441857 50 mg 50 miligramos
16425698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13453
MedChemExpress BAY 11-7082 is an IκBα phosphorylation and NF-κB inhibitor.
BAY 11-7082 selectively and irreversibly inhibits the TNF-α-induced phosphorylation of IκB-α, and decreases NF-κB and expression of adhesion molecules. BAY 11-7082 inhibits ubiquitin-specific protease USP7 and USP21 (IC50=0.19, 0.96 μM, respectively). BAY 11-7082 inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 11-7082
CAS 19542-67-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H9NO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 11-7821
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (482.51 mM)
SMILES N#C/C=C/S(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 207.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease