Learn More
Bollé Safety Baxter Gafas de seguridad
Código de producto. 15891735 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
CSP
Humo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
15891735 Humo cada uno
15881735 CSP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15891735 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor BAXPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.05€
    15.78€ / paquete de 1
    Ahorro 2.27€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
La montura envolvente, la espuma impermeable y la correa ajustable proporcionan comodidad y protección contra aerosoles, sólidos, líquidos y polvo.
  • Montura envolvente
  • Espuma impermeable
  • Sistema ingenioso para fijar la correa
  • Protección contra aerosoles, sólidos, líquidos y polvo
  • Las gafas de seguridad Baxter están disponibles con una variedad de atributos destacados y certificados, entre los que se incluyen los siguientes (consulte las especificaciones por modelo):
    • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
    • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
    • EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
    • Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
    • Riesgo químico 4: Protección química contra partículas de polvo de gran tamaño > 5 micrómetros. Gafas obligatorias.
    • Riesgo químico 5: Protección química contra el gas y partículas finas de polvo < 5 micrones (gafas estancas obligatorias).
    • Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
    • Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
    • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
    • Resistencia a daños superficiales por partículas finas K (opción EN166): el revestimiento antiarañazos, K, proporciona un revestimiento mejorado con certificación de arañazos.
    • Resistencia al empañamiento N (opción EN166): el revestimiento antivaho, N, es un tratamiento antivaho certificado.
    • Revestimiento CSP: este innovador revestimiento es una solución efectiva para todas las actividades que alteran la exposición a la luz brillante con la de poca intensidad, a la vez que es adecuada para entornos con temperaturas extremas de calor y frío.
    • Revestimiento Platinum™: El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
    • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
    • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN166, EN170, EN172/5-1.4, riesgo químico 3/4/5, riesgo mecánico B/F/T, resistentes a arañazos K, antivaho N, clase óptica 1, CE
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Antivaho, Resistentes a impactos, Con tratamiento UV
Descripción Modelo BAXPSF
Tinción de lente Humo
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Exteriores, protección, desgaste continuo
Incluye Correa de nailon ajustable, espuma impermeable
N.º por caja 240/caja
N.° por paquete 1/bolsa, 10/paquete
Peso (métrico) 49 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV EN170, EN172/5-3.1