Learn More
Basmisanil, MedChemExpress
Código de producto. 16477158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477158 10 mg 10 miligramos
16447156 100 mg 100 miligramos
16443187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1671610mg
MedChemExpress Basmisanil is a highly selective GABAAα5 negative allosteric modulator.
Basmisanil is a highly selective GABAAα5 negative allosteric modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basmisanil
CAS 1159600-41-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN3O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo RG1662 RO5186582
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (224.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)C2=CC=C(OCC3=C(C)ON=C3C4=CC=C(F)C=C4)N=C2
Peso molecular (g/mol) 445.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.46
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation