Learn More
Basimglurant, MedChemExpress
Código de producto. 16499107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499107 5 mg 5 miligramos
16492617 50 mg 50 miligramos
16436528 10 mg 10 miligramos
16416776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15446
MedChemExpress Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.
Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basimglurant
CAS 802906-73-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClFN3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RG7090 CTEP Derivative
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (102.31 mM)
SMILES CC1=C(C#CC2=CC(Cl)=NC=C2)N=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 325.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.77
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation