Learn More
Memmert™ Baños de agua de serie básica
Código de producto. 10003832 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10003832 45 L cada uno
10185702 22 L cada uno
10573693 14 L cada uno
10329342 10 L cada uno
10433302 29 L cada uno
10738303 7 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10003832 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor WNB45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Controlador de temperatura de PID por microprocesador
  • Indicador digital
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Temporizador digital integrado
Especificaciones
Tipo de controlador Microprocesador PID
Capacidad (métrico) 45 L
Certificaciones/conformidad CE, VDE, GS
Intervalo de temperatura +10°C a +95°C
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorios de investigación, alimentos y bebidas, control de temperatura
Material Acero inoxidable
Modelo WNB 45
Temperatura máxima (métrico) 95°C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Longitud (métrico) 818 mm
Longitud (métrico) interior 590 mm
Anchura (métrico) 516 mm
Anchura (métrico) interior 350 mm
Altura (métrico) 296 mm
Altura (métrico) interior 220 mm
Fondo interior (métrico) 590 mm
Peso con embalaje (métrico) 31 kg
Peso (métrico) 24 kg
Tensión 230 V
Vataje 2,8 kW
Frecuencia 50/60 Hz