Learn More
Básico Green 4 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30012805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012805 5 g 5 g
30003786 10 g 10 g
30004235 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1276335G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-64-2
Fórmula molecular C23 H25 N2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 364.91
Sinónimo Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride (1:1), C.I. Basic Green 4 (8CI), Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride (9CI), Victoria Green WB (6CI), 65: PN: WO2014160752 SEQID: 215 claimed sequence, ADC Malachite Green Crystals, Acryl Brilliant Green B, Aizen Malachite Green, Aizen Malachite Green Crystals, Aizen malachite green liquid, Aniline green, Astra Malachite Green, Astra Malachite Green B, Astra Malachite Green BXX, Astrazon Green M, Atlantic Malachite Green, Basacryl Green X-BF, Basic Green 4, Basic Light Green G 4, Basonyl Green 830, Basonyl Green NB 832, Benzal Green, Benzaldehyde green, Bronze Green Toner A 8002, Burma Green B, C.I. 42000, Calcozine Green V, China Green, Diabasic Malachite Green, Diamond Green B, Diamond Green B extra, Diamond Green BX, Diamond Green P Extra, Green MX, Green Malaquite, Grenoble Green, Hidaco Malachite Green Base, Hidaco Malachite Green LC, Hidaco Malachite Green SC, LC 6220, Light Green N, Lincoln Green Toner B 15-2900, MKG, Malachite Green 4, Malachite Green A, Malachite Green AN, Malachite Green B, Malachite Green CP, Malachite Green Crystals, Malachite Green Crystals BPC, Malachite Green J 3E, Malachite Green Powder, Malachite Green WS, Malachite Green XLS, Malachite Lake Green A, Malachite green, Malachite green chloride, Mitsui Malachite Green, New Victoria Green Extra I, New Victoria Green Extra II, New Victoria Green Extra O, Oji Malachite Green, Solid Green Crystals O, Solid Green O, Super Ick Cure, Tertrophene Green M, Tokyo Aniline Malachite Green, Verona Basic Green M, Victoria Green, Victoria Green (basic dye), Victoria Green B, Victoria Green S, Victoria Green WPB
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malachite Green
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1706