Learn More
Clorhidrato de fucsina básica MP Biomedicals
Código de producto. 11413301 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11413301 5 g
1 options
Código de producto. 11413301 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215042305
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Fuchsin Hydrochloride
CAS 569-61-9
Fórmula molecular C19H18ClN3
Cantidad 5 g
Sinónimo basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
Clave InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8