Learn More
Clorhidrato de fucsina básica, 99%, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423301 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11423301 25 g
1 options
Código de producto. 11423301 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215042325
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic fuchsin hydrochloride
Nombre de nota Para análisis HPLC
CAS 569-61-9
Color Verde
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C19H18ClN3
Cantidad 25 g
Sinónimo basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
Clave InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.83
Forma física Polvo cristalino