Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina básica
Código de producto. 11439803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439803 100 g 100 g
11419803 5 g 5 g
11429803 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439803 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12952.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteriaBasic Fuchsin is useful for Ziehl-Neelson staining to detect acid-fast bacilli. It is also used to stain tubercle bacillus and bacterial flagella. It plays an important role for tissue sections to visualize elastic fibers, cardiac and skeletal muscle tissue. It also acts as bacterial and histological stains. Further, it is used to stain cellular elements, certain tissues, bacteria and also acts as a local anti-infective.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción biológica para distinguir la bacteria coli y aerogenes. La fucsina básica es útil en la tinción de Ziehl-Neelson para detectar bacilos ácido-rápidos. También se utiliza para teñir bacilos tubérculos y flagelos bacterianos. Desempeña un papel importante en las secciones de tejido para visualizar las fibras elásticas, y el tejido muscular cardíaco y esquelético. También actúa como mancha bacteriana e histológica. Además, se utiliza para teñir elementos celulares, determinados tejidos, bacterias y también actúa como un antiinfeccioso local.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter dietílico y práctica de ácidos. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-99-5
Fórmula molecular C20H20ClN3
Peso molecular (g/mol) 337.85
Número MDL MFCD00012569
Clave InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo basic violet 14, fuchsin, fuchsin basic, magenta, rosaniline, fuchsine, basic fuchsine, basic magenta, rose aniline, fuchsin, basic
PubChem CID 12447
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Fuchsin
Punto de fusión 268°C to 270°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 4166684
Índice Merck 14,5652
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,diethyl ether and acids practice; Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.86
compliance-icons
Nombre del producto
  • Basic Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta