Learn More
Eppendorf™ Entrega con guante blanco por unidad
Código de producto. 15793685
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Entrega con guante blanco (100 a 180 kg)
Lanzamiento con guante blanco (>180 kg)
Lanzamiento con guante blanco (<100 kg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15793685 Lanzamiento con guante blanco (>180 kg) cada uno
15773685 Lanzamiento con guante blanco (<100 kg) cada uno
15783685 Entrega con guante blanco (100 a 180 kg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15793685 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 2277000004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Entrega en planta baja o en planta diferente con montacargas incluido desembalaje y recogida del embalaje. Envío con subida de escaleras a solicitar cuando sea necesario.
  • Entrega con guante blanco por unidad
  • Entrega en la planta baja o en una planta diferente con el elevador de carga de tinta. Desembalaje y devolución del embalaje
  • Envío con subida de escaleras a solicitar cuando sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lanzamiento con guante blanco (>180 kg)