Learn More
Basic Blue 26, TRC
Código de producto. 30008544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008544 2.5 g 2.50 g
30009644 500 mg 500 miligramos
17900505 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1187482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2580-56-5
Fórmula molecular C33 H32 N3 . Cl
Peso molecular (g/mol) 506.08
Sinónimo C.I. Basic Blue 26, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium chloride, Victoria Blue B, ADC Victoria Blue B, Aizen Victoria Blue BH, BTK Victoria Blue, Basazol C Blue 57, Basic Blue 26, Basic Blue B, Basic Victoria Blue B, Basonyl Blue 640, Basonyl Blue 644, Basovict Victoria Blue, C-WR Blue 8, C.I. 44045, Calcozine Blue B, Conbasic Blue AK, Dycosbasic Victoria Blue B, Flexo Blue 630, Flexo Blue 640, Hecto Blue B, Hidaco Victoria Blue B, Libbase Victoria Blue LB, Lowacryl Blue 26, Mitsui Victoria Blue B, Ravi Victoria Blue B, Tertrophene Blue, Victoria Blue, Victoria Blue 2B, Victoria Blue B 353, Victoria Blue B chloride, Victoria Blue BA, Victoria Blue BH, Victoria Blue BN, Victoria Blue BN CI 44045, Victoria Blue BP, Victoria Blue BS, Victoria Blue BSA, Victoria Blue BX, Victoria Blue FB, Victoria Pure Blue B, Victoria Pure Blue BC
Nombre IUPAC [4-[(4-anilinonaftaleno-1-il)-[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Victoria Blue B
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.2285