Learn More
Basalin Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18607597 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18607597 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607597 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305799PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Basalin Polyclonal specifically detects Basalin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Basalin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Alias de gen basalin, intermediate filament-associated protein, Protein S100-A17, S100 calcium binding protein A17, S100 calcium-binding protein A17, S100A17, THHL1, trichohyalin-like 1, trichohyalin-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Basalin fragment.
ID de gen (Entrez) 126637
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus