Learn More
Basal Bodies of Cillia Antibody (LhS 28), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18605296 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605296 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605296 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250114B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Basal Bodies of Cillia Monoclonal antibody specifically detects Basal Bodies of Cillia in Human, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Basal Bodies of Cillia
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon LhS 28
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BHK a21 Cytoskeletal preparation
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus