Learn More
Cytiva Pantallas de fósforo para almacenamiento de BAS
Código de producto. 15327457 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de detector:
Neutrón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de detector Tamaño de la unidad
15327457 Neutrón cada uno
1 options
Código de producto. 15327457 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29017133
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para la detección de neutrones, tamaño 20 x 40 cm
  • Requiere aproximadamente una décima parte del tiempo de exposición de la película de autorradiografía tradicional.
  • De diez a cien veces más sensible que la película, según el isótopo y el tipo de muestra.
  • El amplio intervalo dinámico lineal (cinco órdenes de magnitud) permite la cuantificación y visualización de señales débiles y fuertes en una sola exposición.
  • Las pantallas reutilizables no requieren productos químicos, cuarto oscuro u otro tratamiento especial para su uso.
  • Cada paso se puede realizar en el laboratorio en condiciones de iluminación normales a temperatura ambiente.
  • Los resultados se digitalizan mediante un sistema de imágenes de fósforo de almacenamiento (por ejemplo, Typhoon, Storm o PhosphorImager) y se cuantifican mediante el software ImageQuant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 20 x 40 cm
Detectores Neutrón
Tipo de detector Neutrón
Para utilizar con (aplicación) Detección de neutrones