Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™
Código de producto. 11367011 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11367011 MicroPure UF/UV 1 PCS
11327011 MicroPure 1 PCS
11347011 MicroPure-ST 1 PCS
11337011 MicroPure UF 1 PCS
11357011 MicroPure UF-ST 1 PCS
11377011 MicroPure UV/UF-ST 1 PCS
10169639 MicroPure UV 1 PCS
11397011 MicroPure UV-ST 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11367011 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50132370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7710.00€
    7370.00€ / paquete de 1
    Ahorro 340.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese hasta 15 litros al día de agua ultrapura con el sistema compacto Barnstead MicroPure, que lleva a cabo de forma fiable aplicaciones como las de HPLC.
Procese hasta 15 litros al día de agua ultrapura con el sistema compacto y fiable Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™. Este sistema es una elección fantástica para aplicaciones como las de HPLC u otros análisis de instrumentos, preparación de muestras, lavado del instrumental de vidrio o trabajos de biología molecular en los que interferirían endotoxinas o nucleasas. Coloque el sistema sin acceso directo a una tubería de agua con el depósito de agua de suministro de 6 l integrado y visualice con facilidad la pantalla retroiluminada inclinable. Supervise la calidad del agua de suministro para ayudar a maximizar la vida útil del cartucho.
Características inteligentes:
  • La pantalla retroiluminada se inclina para ofrecer una fácil visualización
  • Dispensación de velocidad variable
  • Depósito de agua de suministro de 6 l integrado que se utiliza sin acceso directo a una tubería de agua
Monitorización de la calidad del agua de suministro:
  • El agua de suministro de buena calidad conlleva la obtención uniforme de agua ultrapura y ayuda a alargar la duración del servicio del cartucho, lo que maximiza la vida útil del mismo.
Diseño inteligente:
  • La bomba de recirculación evita la proliferación bacteriana en períodos de reposo y permite una monitorización constante de las funciones del sistema, lo que permite una visualización inmediata de los mensajes de fallo si se detecta un problema.
  • Los sistemas se envían totalmente equipados con un reductor de presión, un cartucho ultrapuro y filtro esterilizado de 0,2 μm.
Filtros superiores:
  • El ultrafiltro se lava automáticamente para garantizar la mayor retención de endotoxinas y nucleasas, lo que garantiza una vida útil de dos años.
  • El filtro final validado de 0,2 μm con membrana doblada se puede esterilizar hasta cinco veces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0,055 μs/cm
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Feedwater Connector R de 1,91 mm (0,75 pulg)
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Pretratado
Caudal 1,5/ l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye Ultrafiltration Membrane, UV-photo-oxidation
Modelo MicroPure UF/UV
Presión de funcionamiento De 0,1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Consumo de energía 0,06 kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 545 mm
Fondo (métrico) 300 mm
Peso neto (métrico) 17 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Concentración de endotoxinas 0,001 UE/ml
Tipo de producto Sistema de purificación de agua