Learn More
Sulfato de bario, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica y euros, 97,5-100,5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15641050 25 kg 25 Kg
15611050 100 g 100 g
15621050 1 kg 1 Kg
15631050 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15641050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1143225KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea, 97,5-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium sulfate
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 100.5%
Fórmula lineal BaSO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39
Porcentaje de pureza 97.5 to 100.5%
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 4.400 g/cm3