Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium chloride solution R2 |
| CAS | 101-27-9 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Notas de grado de pureza | Ref de Europa de Filipinas: 1009302 |
| Fórmula molecular | C11H9Cl2NO2 |
| Sinónimo | barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide |
| Clave InChI | MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl |
| Nombre IUPAC | N-(3-clorofenil)carbamato de 4-clorobut-2-inilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.098 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)