Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Código de producto. 12567716
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Estilo de parte superior:
Arenisca estirada
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Anchura (métrico) Estilo de parte superior unitSize
12567716 600 mm 120 cm Melamina blanca cada uno
12658832 600 mm 600 mm Melamina blanca cada uno
12516496 600 mm 150 cm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12536486 600 mm 180 cm Melamina blanca cada uno
12579026 750 mm 900 mm Melamina blanca cada uno
12527806 750 mm 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12625592 750 mm 120 cm Melamina blanca cada uno
12536696 750 mm 120 cm Arenisca estirada cada uno
12615592 750 mm 150 cm Melamina blanca cada uno
12678832 750 mm 180 cm Melamina blanca 1 PCS
12546486 750 mm 600 mm Melamina blanca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12567716 missing translation for 'mfr' Equip Labo™ missing translation for 'supplierNo' 8023
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo de producto Banco
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 600 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x 1200 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Melamina blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 120 cm