Learn More
Barasertib, MedChemExpress
Descripción
Barasertib (AZD1152), a pro-drug of Barasertib-hQPA, is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib (AZD1152) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barasertib |
| CAS | 722543-31-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H31FN7O6P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | AZD1152 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (56.17 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC(F)=C1)CC2=CC(NC3=C4C=CC(OCCCN(CC)CCOP(O)(O)=O)=CC4=NC=N3)=NN2 |
| Peso molecular (g/mol) | 587.54 |
| Mostrar más |