Learn More
Barasertib-HQPA, MedChemExpress
Código de producto. 16496027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496027 5 mg 5 miligramos
16484556 100 mg 100 miligramos
16473308 10 mg 10 miligramos
16459846 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10126
MedChemExpress Barasertib-HQPA (AZD2811) is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib-HQPA (AZD2811) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Barasertib-HQPA (AZD2811) is a highly selective Aurora B inhibitor with an IC50 of 0.37 nM in a cell-free assay. Barasertib-HQPA (AZD2811) induces growth arrest and apoptosis in cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barasertib-HQPA
CAS 722544-51-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30FN7O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo AZD2811 INH-34 AZD1152-HQPA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 22 mg/mL (43.34 mM)
SMILES O=C(CC1=NNC(NC2=C3C=CC(OCCCN(CCO)CC)=CC3=NC=N2)=C1)NC4=CC=CC(F)=C4
Peso molecular (g/mol) 507.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.56
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease