Descripción
BAP1 Monoclonal antibody specifically detects BAP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BAP1 |
| Aplicaciones | ELISA, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BAP1/2432 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6, cerebral protein-13, cerebral protein-6, DKFZp686N04275, EC 3.4.19.12, FLJ35406, FLJ37180, hucep-6, KIAA0272HUCEP-13, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase, UCHL2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human BAP1 protein fragment (around aa 191-326) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q92560) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |