missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAMBI/NMA Antibody (OTI5D5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18133744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18133744 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18133744 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271778AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BAMBI/NMA Monoclonal specifically detects BAMBI/NMA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAMBI/NMA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D5
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog, BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (Xenopus laevis), NMANon-metastatic gene A protein, Putative transmembrane protein NMA
Símbolos de los genes BAMBI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-152 of human BAMBI/NMA (NP_036474) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25805.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.