Learn More
BAM 15, MedChemExpress
Código de producto. 16457097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457097 5 mg 5 miligramos
16443056 25 mg 25 miligramos
16404378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110284
MedChemExpress BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAM 15
CAS 210302-17-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10F2N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F
Peso molecular (g/mol) 340.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Powder