Learn More
Balipodect, MedChemExpress
Código de producto. 16485188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485188 10 mg 10 miligramos
16481407 50 mg 50 miligramos
16437917 5 mg 5 miligramos
16425886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12472
MedChemExpress Balipodect (TAK-063) is a highly potent, selective and orally active PDE10A inhibitor with IC50 of 0.30 nM; >15000-fold selectivity over other PDEs.
Balipodect (TAK-063) is a highly potent, selective and orally active PDE10A inhibitor with IC50 of 0.30 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Balipodect
CAS 1238697-26-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17FN6O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo TAK-063
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(N2N=CC=C2)=CC=C1N3N=C(C4=CC=NN4C5=CC=CC=C5)C(C(OC)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 428.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.42
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation