Learn More
Labconco Balance Vibration Isolator
Código de producto. 15522495 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Marble slab, Four isolator pad, Protective top cover
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15522495 Marble slab, Four isolator pad, Protective top cover cada uno
1 options
Código de producto. 15522495 Proveedor Labconco N.º de proveedor 5234600P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    1134.66€ / paquete de 1
    Ahorro 175.34€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Isolator minimizes vibration to sensitive balances
  • Includes 13.4 W x 20.4 D x 2.7 in. thick marble slab, four isolator pads, and type 304 Stainless Steel protective top cover
  • Included with XPert Weigh Boxes
  • Applicable Products:
    • Precise Basic Glove Boxes
    • Precise Controlled Atmosphere Glove Boxes
    • Precise Hepa-filtered Glove Boxes
    • Protector Combination Glove Boxes
    • Protector Controlled Atmosphere Glove Boxes
    • Protector Filtered Glove Boxes
    • Protector Multi-hazard Glove Boxes (discontinued)
    • Xpert and Rxpert Filtered Balance Systems
    • Xpert Filtered Balance Stations
    • Xpert Weigh Boxes
Especificaciones
Tipo de producto Vibration Isolator
Color White, Gray
Material Stainless Steel
Incluye Marble slab, Four isolator pad, Protective top cover