Descripción
BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BAI3 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 409611 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3, Ala25-Thr880, Accession # O60242 |
| Mostrar más |