missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAGE4 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602526 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602526 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602526 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347887PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BAGE4 Polyclonal antibody specifically detects BAGE4 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAGE4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen B melanoma antigen 4, B melanoma antigen family, member 4, Cancer/testis antigen 2.4, cancer/testis antigen family 2, member 4, CT2.4MGC119852, MGC119851, MGC119853, MLL3 pseudogene, MLL3P
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno B melanoma antigen family, member 4. (Uniprot# Q86Y28)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85317
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.