Learn More
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18609049 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609049 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250112MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAG3 Monoclonal specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BAG3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon V65P1E8*D2
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9531
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus