Learn More
Micronova™ Cortador de bolsas, irradiado
Código de producto. 17811922 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17811922 50 Pk. cada uno
1 options
Código de producto. 17811922 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BC01IRDB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    512.10€ / paquete de 1
    Ahorro 87.90€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Estos cortadores de bolsas se suministran irradiados con rayos gamma. Desechables, sin necesidad de cambiar la cuchilla, son excelentes para abrir paquetes de materia prima y cuentan con un protector de cuchilla de seguridad retráctil.
  • Tipo de producto: Cortador de bolsas
  • Descripción: Protector de cuchilla de seguridad retráctil
  • Color: naranja
  • Material: plástico
  • Esterilidad: Sí (irradiación gamma)
Especificaciones
Material del mango Plástico
Tipo de mango Ergonomía
Esterilidad Estéril
Color Naranja
Material Plástico
Envase Embolsado doble
Cantidad 50 Pk.