missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAF57 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30504347 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30504347 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30504347 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338138C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BAF57 Polyclonal antibody specifically detects BAF57 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAF57
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAF57BRG1-associated factor 57, chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 57, subfamily e, member 1, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin e1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily E member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-411 of human BAF57 (NP_003070.3).,, Sequence:, MSKRPSYAPPPTPAPATQMPSTPGFVGYNPYSHLAYNNYRLGGNPGTNSRVTASSGITIPKPPKPPDKPLMPYMRYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAYINAKSRAEAALEEESRQRQSRMEKGEPYMSIQPAEDPDDYDDGFSMKHTATARFQRNHRLISEILSESVVPDVRSVVTTARMQVLKRQVQSLMVHQRKLEAELLQIEERHQEKKRKFLESTDSFNNELKRLCGLKVEVDMEKIAAEIAQAEEQARKRQEEREKEAAEQAERSQSSIVPEEEQAANKGEEKKDDENIPMETEETHLEETTESQQNGEEGTSTPEDKESGQEGVDSMAEEGTSDSNTGSESNSATVEEPPTDPIPEDEKKE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6605
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.