Learn More
Thomil™ Gel de manos antiséptico de Bacteromil
Descripción
- Un gel de manos biocida para la desinfección completa y segura de la piel sana
- Mezcla sinérgica de alcoholes y surfactantes formulada según las recomendaciones de la OMS con un pH neutro
- Cumple con las normas UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción), UNE-EN 13624 (levuricida) y UNE-EN 14476 (viricida)
- Secado rápido con un acabado suave y no pegajoso
- No requiere aclarado ni posterior secado
- Ideal para el uso frecuente en cualquier lugar, especialmente donde el jabón y el agua no están fácilmente disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul claro |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (viricida) |
| Composición | Etanol desnaturalizado (70 %), triclosán (0,20 %), cloruro de benzalconio (0,16 %) |
| Intervalo de pH | Neutral |
| Cantidad | 12 botellas |
| Tipo de solución | Etanólico |
| Volumen (métrico) | 300 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X12 300ml No Rinse Antiseptic Gel
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane