Learn More
Thomil™ Gel de manos antiséptico de Bacteromil
Descripción
- Un gel de manos biocida para la desinfección completa y segura de la piel sana
- Mezcla sinérgica de alcoholes y surfactantes formulada según las recomendaciones de la OMS con un pH neutro
- Cumple con las normas UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción), UNE-EN 13624 (levuricida) y UNE-EN 14476 (viricida)
- Secado rápido con un acabado suave y no pegajoso
- No requiere aclarado ni posterior secado
- Ideal para el uso frecuente en cualquier lugar, especialmente donde el jabón y el agua no están fácilmente disponibles
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Azul claro |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (viricida) |
| Composición | Etanol desnaturalizado (70 %), triclosán (0,20 %), cloruro de benzalconio (0,16 %) |
| Intervalo de pH | Neutral |
| Cantidad | 8 botellas |
| Tipo de solución | Etanólico |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X8 500ml No Rinse Antiseptic Gel
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?