Learn More
Hartmann Bacillol™ Cero pañuelos
Código de producto. 30048900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
Flow-Pack, 100 pañuelos
Flow-Pack, 80 pañuelos XL
Dimensiones (L x An):
20 x 17 cm (7,9 x 6,7 in)
20 x 30 cm (7,9 x 11,8 in)
Tamaño:
Estándar
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Dimensiones (L x An) Tamaño Tamaño de la unidad
30048900 Flow-Pack, 100 pañuelos 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 in) Estándar paquete de 6
30058117 Flow-Pack, 80 pañuelos XL 20 x 30 cm (7,9 x 11,8 in) XL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30048900 Proveedor Hartmann N.º de proveedor 981935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.89€
    79.00€ / paquete de 6
    Ahorro 15.89€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Toallitas limpiadoras y desinfectantes a base de ácidos orgánicos, Bacillol™ Los tejidos Zero son muy eficaces y respetuosos con los materiales.
  • Toallitas desinfectantes rápidas listas para usar fabricadas con material 100 % libre de plástico
  • Virucida en 2 minutos
  • Libre de alcoholes, compuestos de amonio cuaternario, peróxidos, perfumes y colorantes.
  • >98,5% ingredientes de origen orgánico
  • Fórmula patentada: complejo de ácidos orgánicos
  • Sin etiquetado de sustancias peligrosas
  • Muy buena compatibilidad de materiales.
  • Material de toallitas no tejidas, sostenible y de alta calidad
  • Probado por BPR
  • Excelente humectación visible de las superficies.
  • Se puede utilizar sin guantes.
  • Buenas propiedades de limpieza
  • Práctico sistema de plegado para extraer de forma segura y sencilla las toallitas individuales del flow-pack resellable.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita desinfectante
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 6,7 in
Anchura (métrico) 17 cm
Material Tela no tejida
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección
Cantidad de embalaje Flow-Pack, 100 pañuelos
Tela 1-ply
Tamaño Estándar
Esterilidad Estéril