Learn More
Motic™ Microscopio BA410E
Código de producto. 15465282
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Trinocular
Tipo de iluminación:
Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/100 W
Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/50 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tipo de iluminación Tamaño de la unidad
15465282 Trinocular Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/100 W cada uno
15445282 Binocular Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/50 W cada uno
15455282 Binocular Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/100 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465282 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100403071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4535.00€
    4402.00€ / paquete de 1
    Ahorro 133.00€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Diseñado para varias disciplinas, incluyendo aplicaciones educativas, clínicas y de investigación. El microscopio Motic™ BA410E ofrece calidad profesional con un complemento de accesorios completo.
  • Óptica Infinity CCIS™.
  • Tubo de observación tipo Siedentopf, fototubo, 30°, F.N. 22
  • Distancia interpupilar de 48-75 mm.
  • Oculares: punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares.
  • Portaobjetivos séxtuple invertido.
  • Objetivos planos CCIS, EC-H 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
  • Platina mecánica coaxial de baja posición sin bastidor con inserto cerámico (control derecho).
  • Condensador basculante acromático, N.A. 0,90/0,13, con diafragma iris.
  • Iluminación halógena de cuarzo Köhler de 12 V y 50 W o de 12 V y 100 W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad
  • Función de apagado automático y memoria de luz al cambiar la ampliación.
  • Sistema de alimentación universal, 100-240 V (CE)
  • Incluye: filtro azul de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos y fusible de repuesto.
  • Opcionalmente disponible: contraste de fases (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarización, objetivos de flúor planos, epifluorescencia, sistema de vista multicabezal.
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 con diafragma iris.
Eyepiece Punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares
Estilo de cabeza Trinocular
Tipo de iluminación Koehler Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/100 W
Potencia de aumento 4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite)
Tipos de objetivos Plan CCIS EC-H
Tipo de producto Microscopio trinocular
Incluye Filtro azul con D.E. de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos, fusible de repuesto
Pieza nasal Portaobjetivos séxtuple invertido.
Requisitos eléctricos 100/240 V (CE)