Learn More
Motic™ Microscopio LED BA310
Código de producto. 15795725
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Microscopio binocular LED
Microscopio binocular digital LED con cámara
Microscopio trinocular LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15795725 Microscopio binocular LED cada uno
15723725 Microscopio trinocular LED cada uno
15725735 Microscopio binocular digital LED con cámara cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15795725 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100401483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1406.00€ / paquete de 1
    Ahorro 269.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Microscopio ideal para aplicaciones ambientales, alimentarias, de salud (dentistas, veterinarios), de investigación y enseñanza (universidad, estudios superiores). El microscopio LED Motic™ BA310 puede equiparse con accesorios para contraste de fase
  • Tubo binocular, tipo Siedentopf, 30° ángulo de visión, 360° tubo giratorio 360° giratorio
  • Oculares de campo amplio N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares, incl. copas oculares
  • Pieza para la nariz de 5 posiciones, dirigida hacia atrás
  • CCIS™ Objetivos plan achromat EC PL 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte/aceite)
  • Accionamiento coaxial grueso y fino, accionamiento grueso ajustable
  • Platina mecánica integrada con transmisión coaxial (manejo con mano derecha)
  • NA enfocable 0,90 / 1,25 Abbe condensador con diafragma de iris y ranura deslizante
  • Iluminación LED ajustable de 3 W, de acuerdo con Köhler
  • Fuente de alimentación de 100 a 240 V, enchufe VDE (CE)
  • Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación manual, tapa antipolvo
Specifications
Tipo de condensador Condensador de Abbe enfocable NA 0,90/1,25 con diafragma iris y ranura de deslizamiento
Eyepiece Lentes graduadas de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares, incluidos protectores oculares
Estilo de cabeza Binocular Seidentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°, tubo pivotante 360°
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte/aceite)
Tipos de objetivos Plan Acromático CCIS
Tipo de producto Microscopio binocular LED
Incluye Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación manual, tapa antipolvo
Pieza nasal Portaobjetivos quíntuple, dirigido hacia atrás
Requisitos eléctricos 100/240 V, enchufe VDE (CE)