Learn More
Motic™ Microscopio binocular de polarización BA310POL
Descripción
- Cabezal binocular inclinado para una visualización cómoda mientras está sentado
- Ajuste de distancia interpupilar entre 55 y 75 mm
- Punto de vista alto de campo ancho, N-WF10X/20 mm, ajuste de dioptrías en ambas lentes, ocular de caucho (pareja), líneas cruzadas en una lente
- Tubo intermedio con analizador giratorio de 360° y lente Bertrand, enfocable
- Cuña de cuarzo, placas completas y de retraso de λ 1/4λ
- Revólver cuádruple invertido con topes de clic para cambios de aumento precisos, centrable individualmente con una posición de referencia
- Objetivos planos sin deformación CCIS CE CE PL 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65-Spring, 60X/0,80-Spring
- Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con incremento mínimo de 2 micrones y ajuste de tensión
- Recorrido vertical de 20 mm
- Platina giratoria circular de 360° con un diámetro de 160 mm, posición bloqueable
- Condensador N.A. oscilante acromático centrable y enfocable 0,90/0,13, sin deformación
- Polarizador giratorio, fijado en el soporte del condensador
- Conjunto de lente colectora con soporte de filtro de rosca
- Iluminación halógena de cuarzo Koehler de 6 V/30 W con control de intensidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador acromatizado abatible N.A. 0.90/0.13 (sin depresión) con diafragma de iris |
| Eyepiece | Punto focal alto de campo ancho, N-WF10X/20 mm, ajuste de dioptrías en ambas lentes, protector ocular de caucho (pareja), mira en un ocular |
| Tipo de iluminación | Koehler Halogeno de cuarzo con control de intensidad 6V/30W |
| Modelo | Microscopio de polarización binocular BA310POL |
| Incluye | Cuña λ de cuarzo y placas de retardo de 1/4λ ; Etapa mecánica polarizadora; Adaptadores de cámara con montura C: 0,5X, 0,65X, 1X; Adaptador fotográfico, ocular fotográfico 2,5X, ocular fotográfico 4X |