Learn More
Motic™ Microscopio trinocular compuesto BA210E
Descripción
- Excelente corrección de la aberraciones esféricas para mejorar significativamente la planicidad y resolución de campo.
- Fidelidad de color superior gracias a las nuevas lentes con revestimiento de varias capas.
- Aumento significativo de las distancias de trabajo y del proceso de fabricación sin plomo según la norma RoHS.
- La adición del modelo ÉLITE de un nuevo concepto de platina sin gradillas sin un engranaje principal permite un uso más cómodo del movimiento en X/Y.
- El nuevo modelo, con total libertad de las opciones de iluminación, permite una fácil intercambiabilidad de la bombilla halógena de 6 V/30 W con módulos LED
- La óptica Motic Infinity (CCIS™) permite un mayor nivel de rendimiento en entornos educativos y formativos.
- Los métodos de contraste como contraste de fase, polarización y campo oscuro se realizan fácilmente empleando accesorios opcionales.
Specifications
Specifications
| Tensión | 100/240 V |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) |
| Tipos de objetivos | Plan CCIS EC |
| Pieza nasal | Revólver giratorio cuádruple invertido. |
| Requisitos eléctricos | Fuente de alimentación universal de 100/240 V (CE) |
| Tipo de condensador | Condensador Abbe N.A. enfocable 1,25 con diafragma iris y ranura |
| Tipo de producto | Microscopio compuesto trinocular |
| Estilo de cabeza | Trinocular |
| Tipo de iluminación | Halógeno con control de intensidad de 6 V/30 w |
| Eyepiece | Punto focal alto N-WF 10x/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares |