Learn More
Motic™ Microscopio binocular digital LED BA210
Código de producto. 17143915
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plano acromático CCIS EC, DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos Tamaño de la unidad
17143915 Plano acromático CCIS EC, DIN cada uno
1 options
Código de producto. 17143915 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100401200543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00€
    2169.00€ / paquete de 1
    Ahorro 66.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Microscopio binocular para el trabajo básico en ciencias de la vida, biología y medicina
  • Las secciones, los frotis y las muestras transparentes nativas se muestran mediante objetivos planacromáticos de alta calidad.
  • Los estudiantes y los técnicos de laboratorio pueden beneficiarse de la configuración preinstalada de las ópticas y la iluminación LED de 3 W.
  • Listo para empezar
  • Una cámara integrada de 3 MP con un sensor completo Motic El software Images 3.0 está listo para la documentación
  • Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
  • Precisión de enfoque fino: 2 μm
  • Recorrido de enfoque: 20 mm
Especificaciones
Estilo de la base Plataforma mecánica con control de plataforma coaxial en posición baja integrado y soporte para muestras (140 x 135 mm)
Tipo de condensador Condensador Abbe N.A. enfocable 1,25 con ranura para deslizadores de contraste
Transferencia de datos USB 2.0
Descripción Ajuste de tope de límite superior preestablecido pero ajustable, sensor CMOS (1,27 cm [1/2 pulg.])
Tipo de diseño Cabezal binocular, tipo Siedentopf con cámara digital integrada
Diafragma Iris
Tipo de pantalla Modo de visualización en directo mediante USB (2048 x 1536 píxeles); LED de 3 W con control de intensidad
Eyepiece Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X, 100XS (aceite)
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS EC, DIN
Resolución 3MP
Incluye Tapa antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), fusible de repuesto, soporte de cables, tornillo de mariposa, portaobjetos de calibración, cable USB
Pieza nasal Cuádruple invertido
Diseño óptico Sistema óptico con corrección de color al infinito (CCIS™)
Detalles de la fuente de alimentación De 100 a 240 V (CE)
Tipo de software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 190 x 395 mm
Peso (métrico) 7,2 kg