Learn More
Motic™ Microscopio binocular BA210
Código de producto. 17109368
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plan Acromático CCIS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos Tamaño de la unidad
17109368 Plan Acromático CCIS cada uno
1 options
Código de producto. 17109368 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100403771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    1112.00€ / paquete de 1
    Ahorro 223.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Diseñado para entornos educativos y docentes, desde las ciencias de la vida básicas hasta aplicaciones médicas.El microscopio binocular Motic™ BA210 ofrece un nuevo nivel de rendimiento más elevado entornos educativos y formativos con la óptica Motic Infinity (CCIS™).
  • Diseñado duradero y fácil de utilizar
  • Los métodos de contraste como contraste de fase, polarización y campo oscuro se realizan fácilmente empleando accesorios opcionales
  • El plan de varias capas recubierto CCIS™ EF-N mejora las imágenes incluso con una tinción débil del portaobjetos
  • Ajuste de dioptrías uniforme
  • Ángulo de visión ergonómico de 30°
  • La platina de control a la derecha permite un movimiento uniforme de la muestra en un intervalo de 76 × 50 mm
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador Abbe N.A. enfocable 1,25 con diafragma iris y ranura
Descripción Microscopio binocular BA210
Eyepiece 10X/20 mm
Estilo de cabeza Binoculares Seidentopf, 30° Inclinado, 360° Giratorio
Tipo de iluminación Halógeno
Potencia de aumento 40X, 100X, 400X, 1000X
Modelo BA210E
Tipos de objetivos Plan Acromático CCIS
Para utilizar con (aplicación) Microscopio biológico
Incluye Filtro azul de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tornillo de mariposa, tapa antipolvo de vinilo
Garantía 2 años para piezas eléctricas / 5 años para piezas ópticas y mecánicas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 220 x 395 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V (CE)