Descripción
B7-2/CD86 Monoclonal specifically detects B7-2/CD86 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Neutralization, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | B7-2/CD86 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Neutralization, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 37301 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready, Knockout Validated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Activation B7-2 antigen, B70, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human B7-2/CD86, Ala23-His244, Accession # P42081 |
| Mostrar más |