missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-1/CD80 Antibody (2A2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.025 mL; Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18695875 0.025 mL; Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695875 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2376730.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-1/CD80 Monoclonal antibody specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-1/CD80
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2A2
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación Ascites
Alias de gen Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of B7-1/CD80 expressed in E. Coli.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.