missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GALNT1 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604610 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604610 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604610 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347902JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

B3GALNT1 Polyclonal antibody specifically detects B3GALNT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B3GALNT1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen b3Gal-T3, Beta-1,3-galactosyltransferase 3, Beta-1,3-GalNAc-T1, Beta-1,3-GalTase 3, beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1 (globoside blood group), Beta3GalT3, Beta3Gal-T3, beta-3-Gx-T3, brainiac1, EC 2.4.1.79, Galactosylgalactosylglucosylceramide beta-D-acetyl-galactosaminyltransferase, Gb4Cer, GLCT3, Globoside synthase, globotriaosylceramide 3-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase, P, P antigen synthase, P blood group globoside, polypeptide 3 (Globosideblood group), UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1, UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta 1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1(Globoside blood group), UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta-1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1(Globoside blood group), UDP-N-acetylgalactosamine:globotriaosylceramidebeta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1(globoside blood group). (Uniprot# O75752)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8706
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.