Learn More
Motic™ Microscopio monocular B1-211E-SP
Descripción
- Microscopio monocular para trabajos básicos en biología y medicina.
- Las secciones, frotis y otras muestras transparentes se pueden examinar con objetivos acromáticos semiplanos en una pieza nasal de cuádruple entrada.
- Tanto los médicos como los estudiantes pueden beneficiarse del paquete preinstalado con iluminación LED.
- Listo para su uso.
Especificaciones
Specifications
| Tipo de condensador | Condensador Abbe N.A. enfocable 1,25 |
| Diafragma | Iris |
| Eyepiece | WF 10X/18 mm, bloqueable |
| Estilo de cabeza | Monocular |
| Tipo de iluminación | LED con control de intensidad de 3 W |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) |
| Modelo | B1-211E-SP |
| Tipos de objetivos | DIN acromático semiplano |
| Incluye | Tapa antipolvo, aceite de inmersión (5 ml) |
| Pieza nasal | Cuádruple |
| Show More |