Learn More
Melford B-Gentiobiosa
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: Amigdalosa
Fórmula molecular: C12H22O1
Peso molecular: 342,3
Número CAS: 554-91-6Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 554-91-6 |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Cantidad | 1 g |