Learn More
Bollé Safety Productos y kits de limpieza de lentes B-Clean
Código de producto. 15382184 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de tejido
Espray limpiador de lentes
Estación de limpieza
Kit antivaho
Pañuelos de limpieza en seco multifunción
Pulverizador antivaho
Cantidad:
1 unidad
100/paq.
200/paq.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
200 PCS
250 ml
30 ML
50 ml
500 ml
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
15382184 Pulverizador antivaho 500 mL 500 ml
12699090 Dispensador de tejido 100/paq. 100 PCS
12689100 Kit antivaho 30 mL 30 ML
12659110 Estación de limpieza 1 unidad 1 PCS
12669110 Espray limpiador de lentes 250 mL 250 ml
12659230 Pañuelos de limpieza en seco multifunción 200/paq. 200 PCS
10308429 Dispensador de tejido - cada uno
12649110 Espray limpiador de lentes 500 mL 500 ml
12679110 Espray limpiador de lentes 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15382184 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor PACF500
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
La gama de soluciones de limpieza B-Clean Bollé garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol ni silicona, su fórmula a base de agua garantiza una limpieza y protección perfectas para sus gafas.
  • Sin alcohol ni silicona
  • La fórmula a base de agua garantiza una limpieza y protección perfectas para sus gafas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pulverizador antivaho
Para utilizar con (aplicación) Para todos los tipos de ocular
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • anti-fog kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, docusate sodium