Learn More
Aztreonam, TRC
Código de producto. 30134846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134846 1 g 1 g
17974485 500 mg 500 miligramos
17924625 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9652001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78110-38-0
Fórmula molecular C13 H17 N5 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 435.43
Sinónimo 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, [2S-[2α,3β(Z)]]-, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, Antibiotic Squibb 26,776, Azonam, Azthreonam, Aztreon, Aztreonam, Nebactam, Primbactam, SQ 26776, Squibb 26776
Nombre IUPAC 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-2-[[(2S,3S)-2-metil-4-oxo-1-sulfoazettidina-3-il]amino-2-oxoetilideno]amino]oxi-2-metilpropanoico
SMILES C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)N1S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0519
Porcentaje de pureza >95%