Learn More
Aztreonam, MP Biomedicals
Código de producto. 11493271 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493271 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11493271 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 500 miligramos
    Ahorro 3.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam
CAS 78110-38-0
Fórmula molecular C13H17N5O8S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
Clave InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Nombre IUPAC Ácido 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[[(2R,3R)-2-metil-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-il]amino]-2-oxoetilideno]amino]oxi-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 435.426
PubChem CID 56842327
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.4